Beskrivelse
CaptureSelect HSA Ligand Lækage ELISA er designet til at påvise mulig udvasket ligand af humant serumalbumin (HSA) eller HSA-fusionsprodukter oprenset ved hjælp af CaptureSelect Human Albumin affinitetsmatrix. HSA-affinitetsliganden, et 13 kD rekombinant protein, kobles ved multipunktsbinding gennem stabile amidbindinger for at give høj kemisk stabilitet og lav lækage. Selv når de er kovalent bundet, kan små mængder af affinitetsliganden udvaskes fra kromatografiunderstøtningen og co-eluere med proteinet.
Denne ELISA giver typisk følsomhed og nøjagtig kvantificering af mulig udvasket ligand større end eller lig med 1 ng/ml. HSA Ligand-lækage ELISA kit kan bruges som et værktøj til at hjælpe med optimal rensningsprocesudvikling og i rutinemæssig kvalitetskontrol af in-proces streams såvel som slutprodukt.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C). |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 1 Assay |
| Type | ELISA Kit |
| Format | Sæt |