Beskrivelse
CaptureSelect hGH Ligand Lækage ELISA Kit er designet til at detektere mulig udvasket ligand af humant væksthormon (hGH) renset ved hjælp af CaptureSelect hGH affinitetsmatrix. hGH-affinitetsliganden, et 13 kD rekombinant protein, kobles ved multipunktsbinding gennem stabile amidbindinger for at give høj kemisk stabilitet og lav lækage. Selv når de er kovalent bundet, kan små mængder af affinitetsliganden udvaskes fra kromatografiunderstøtningen og co-eluere med proteinet.
Denne ELISA giver typisk følsomhed og nøjagtig kvantificering af mulig udvasket ligand større end eller lig med 1 ng/ml. hGH Ligand Lækage ELISA Kit kan bruges til optimal udvikling af rensningsprocesser og til rutinemæssig kvalitetskontrol af in-proces streams samt slutprodukt.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C). |
| Assay | ELISA |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 1 Assay |
| Type | ELISA Kit |
| Format | Sæt |