Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ GoPure™ FcXP screeningsplade, 96-brønd, 20μ L
Artikelnummer. 30131704 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 plade
Artikelnummer. Mængde
30131704 1 plade
1 options
Artikelnummer. 30131704 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A65813
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9330.00 DKK
    8270.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 1060.00 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ GoPure™ FcXP 96-brønds screeningsplader indeholder CaptureSelect FcXP Affinity Matrix og giver en alsidig platform til prøveforberedelse, håndtering og analyse.
CaptureSelect GoPure FcXP 96-brønds screeningsplader indeholder CaptureSelect FcXP Affinity Matrix og giver en alsidig platform til prøveforberedelse, håndtering og analyse. De rummer flere prøver samtidigt for at opnå høj gennemstrømning og datagenerering.
Disse forfyldte sigteplader har følgende egenskaber:
  • High-throughput screeningskapacitet, der gør det muligt at evaluere flere forhold i et enkelt pladeeksperiment
  • 20μ L pr. brønd, hjælper med at bevare prøven og maksimerer datagenerering
  • Klar-til-brug 96-brønds format til effektiv evaluering af Thermo Scientific harpikser
Tekniske data
Koncentration 220 μl resin slurry/brønd
Indhold og opbevaring Opbevar ved 2°til 8°grader. Frys ikke.
Forsendelsestilstand Våd is
Partikelstørrelse 65μ m
Form Harpiksopslæmning
Produktlinje CaptureSelect
Mængde 1 plade
Til brug med (applikation) Kromatografi
Type Affinitetsscreeningsplade
Prøvevolumen 20 μL
Ligand type CaptureSelect FcXP Affinitetsligand
Format 96-brønds filterplade
Kapacitet (metrisk) 800 μL
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskning.