Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ GM-CSF Affinitetsmatrix
Artikelnummer. 18446568 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
50 mL
Artikelnummer. Mængde
18446568 5 mL
18446508 50 mL
2 options
Artikelnummer. 18446568
Brand: Thermo Scientific™ 2943472005
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ GM-CSF Affinity Matrix er velegnet til oprensning af granulocyt-makrofag kolonistimulerende faktor (GM-CSF), et cytokin, der fungerer som en vækstfaktor for hvide blodlegemer.
CaptureSelect GM-CSF Affinity Matrix er velegnet til oprensning af granulocyt-makrofag kolonistimulerende faktor (GM-CSF), et cytokin, der fungerer som en vækstfaktor for hvide blodlegemer. Affinitetsmatrixen muliggør oprensning af dette cytokin med høj renhed og udbytte i et enkelt trin. De CaptureSelect affinitetsligand er immobiliseret på en højkapacitets agarosematrix.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C).
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Form Flydende suspension
Produktlinje CaptureSelect
Mængde 5 mL
Type Affinitetsmatrix