Beskrivelse
CaptureSelect FSH Affinity Matrix er specielt designet til oprensning af follikelstimulerende hormon (FSH) fra rekombinante kilder.
Fri for animalske komponenter
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter (VHH) skabt af en proprietær teknologi. VHH-affinitetsliganden er et fragment på 12 til 15 kDa, der omfatter de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for alle animalske komponenter (Animal Origin-Free).
Tekniske data
Tekniske data
| Flowhastighed | 200 til 400 cm/t. |
| Matrix | Agarose-baseret, aldehyd-aktiveret |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 °C til 8 °C. |
| Partikelstørrelse | 65μ m |
| Form | Flydende suspension |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 10 mL |
| Type | Affinitetsmatrix |
| Stationær fase | Antifollikelstimulerende hormon |