Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ FcXP RoboColumn™ Forpakkede kolonner
Artikelnummer. 18406618 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Sengevolumen:
200 μl
Artikelnummer. Sengevolumen
18406618 200 μl
1 options
Artikelnummer. 18406618 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 5943712200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4375.00 DKK
    4050.00 DKK / 200µL
    Spare 325.00 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ RoboColumn™ er små kromatografisøjler, der bruges til fuldautomatiske og parallelle kromatografiske separationer på robotiserede væskehåndteringsarbejdsstationer.
CaptureSelect RoboColumn™ er små kromatografisøjler, der bruges til fuldautomatiske og parallelle kromatografiske separationer på robotiserede væskehåndteringsarbejdsstationer.
CaptureSelect FcXP-affinitetsmatricen genkender CH3-domænet for alle menneskelige IgG-underklasser (IgG1, 2, 3 og 4), hvilket muliggør oprensning af alle IgG-underklasser og Fc-fusionsproteiner direkte fra komplekse kildematerialer i en robust og effektiv oprensningsproces med fremragende renhed, opnået i et enkelt trin.
Funktioner i tFcXP affinitetsmatrix inkluderer:
  • Mild eluering, hvilket gør den egnet til Fc-fusionsproteiner
  • Ét-trins rensning fra råmateriale med høj renhed og udbytte
  • Menneskespecifik, ingen binding til kvægantistoffer
  • Fremragende skalerbarhed
  • Ikke-animalsk –afledt
Fri for animalske komponenter
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkeltdomæne-antistoffragmenter (VHH), skabt af en proprietær teknologi. VHH-affinitetsliganden er et 12 til 15 kDa-fragment, der består af de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), som udgør antigenbindende domænet, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces fri for animalske komponenter (fri for animalsk oprindelse).
Karakteristika
  • Kolonnestørrelse: 200 μl, 1 stribe, 8 kolonner (8 rækker)
  • Søjlemål: 5 mm diameter, 10 mm ladestryk
  • Matrix: agarose-baseret, epoxidaktiveret
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 65 μm
  • Ligand: CaptureSelect FcXP affinitetsligand
  • Ligandkobling: epoxidkobling
  • Bindingskapacitet: 40-50 g IgG/L harpiks afhængigt af flowhastighed, kolonnehøjde og kontakttid
  • Elutionsforhold: 20 mM citronsyre eller eddikesyre, pH 3 – 4
  • Formuleringsbuffer: 20% (v/v) ethanol
  • Driftstryk: 2 bar (maksimum)
  • Flowhastighed: 16.150 –cm/t
Tekniske data
Flowhastighed 16 til 150 cm/t.
Maks. Tryk 2 bar
Porestørrelse Ikke relevant
Kolonnekapacitet 200 μl
Længde (metrisk) 1 cm
Mængde 1 stribe, 8 kolonner
Partikelstørrelse 65 μm
Til brug med (udstyr) Kromatografisystemer
Type Affinitetskolonne
Diameter (metrisk) Indvendig 0.5 cm
Indhold og opbevaring Opbevar ved 2°til 8°grader. Beskyt mod lys. Frys ikke.
Bindende Kapacitet 40 til 50 g IgG/L resin
Produktlinje CaptureSelect
Ligand type CaptureSelect FcXP Affinitetsligand
Matrix Agarose
Forsendelsestilstand Våd is
Kolonneformat Færdigpakket RoboColumn
Sengevolumen 200 μl