Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ FcXP MiniChrom™ Færdigpakket kolonne
Artikelnummer. p-7085903 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
5 mL
Artikelnummer. 18416618
Brand: Thermo Scientific™ 5943712001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ FcXP MiniChrom™ søjler er designet til bench-scale harpiksscreening, procesudvikling og prøveforberedelse.
CaptureSelect FcXP MiniChrom™ søjler er designet til bench-scale harpiksscreening, procesudvikling og prøveforberedelse.
Disse færdigpakkede kolonner er klar til at forbinde og har følgende funktioner:
  • Dimensioner: 0,8 x 2 cm (1 mL), 0,8 x 10 cm (5 mL)
  • Direkte tilslutning til standard kromatografisystemer
  • Pakket med CaptureSelect FcXP Affinity Matrix, der tilbyder høj dynamisk bindingskapacitet
1-ml-kolonnerne kan bruges til hurtig screening af anvendelsesmuligheder og rensning i laboratorieskala på en bekvem og brugervenlig færdigpakket kolonne. 10 cm lejehøjden på 5 mL søjlerne muliggør indledende procesudvikling på bænkskala.
CaptureSelect FcXP Affinity Matrix genkender CH3-domænet af alle humane IgG-underklasser (IgG1, 2, 3 og 4), hvilket muliggør oprensning af alle IgG-underklasser og Fc-fusionsproteiner direkte fra komplekse kildematerialer i en robust og effektiv oprensningsproces med fremragende renhed opnået i et enkelt trin.
Funktionerne i FcXP-affinitetsmatrixen omfatter:
  • Mild eluering, hvilket gør den velegnet til Fc-fusionsproteiner
  • Et-trins rensning fra råmateriale med høj renhed og udbytte
  • Humanspecifik, ingen binding til bovine antistoffer
  • Fremragende skalerbarhed
  • Ikke –afledt af dyr
Fri for animalske komponenter
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter (VHH) skabt af en proprietær teknologi. VHH-affinitetsliganden er et fragment på 12 til 15 kDa, der omfatter de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for alle animalske komponenter (Animal Origin-Free).
Hovedkarakteristika
  • Matrix: agarose-baseret, epoxid-aktiveret
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 65± 10μ m
  • Ligand:CaptureSelect FcXP affinitetsligand
  • Ligandkobling: Epoxidkobling
  • Bindingskapacitet: 40-50 g IgG/L harpiks afhængig af flowhastighed, kolonnehøjde og kontakttid
  • Elueringsbetingelser: 20 mM citronsyre eller eddikesyre, pH 3 –4
  • Søjledimensioner: 0,8 x 2 cm (1 mL), 0,8 x 10 cm (5 mL)
  • Flowkarakteristika: 75 150 –cm/t (op til 2 bar)
  • Formuleringsbuffer: 20% (v/v) ethanol
Tekniske data
Produktlinje CaptureSelect
Type Færdigpakket kolonne
Mængde 1 mL
Kolonnetype MiniChrom
Partikelstørrelse 65± 10μ m
Bindende Kapacitet 40 til 50 g IgG/L harpiks
Flowhastighed 75 til 150 cm/t. (Op til 2 bar)
Ligand type FcXP affinitetsligand
Matrix Agarose-baseret, epoxid-aktiveret
Volumen (metrisk) 1 mL
Diameter (metrisk) 0.8 cm
Længde (metrisk) 2 cm