Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ FcXP MiniChrom™ Færdigpakket kolonne
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
CaptureSelect FcXP MiniChrom™ søjler er designet til bench-scale harpiksscreening, procesudvikling og prøveforberedelse.
Disse færdigpakkede kolonner er klar til at forbinde og har følgende funktioner:
- Dimensioner: 0,8 x 2 cm (1 mL), 0,8 x 10 cm (5 mL)
- Direkte tilslutning til standard kromatografisystemer
- Pakket med CaptureSelect FcXP Affinity Matrix, der tilbyder høj dynamisk bindingskapacitet
1-ml-kolonnerne kan bruges til hurtig screening af anvendelsesmuligheder og rensning i laboratorieskala på en bekvem og brugervenlig færdigpakket kolonne. 10 cm lejehøjden på 5 mL søjlerne muliggør indledende procesudvikling på bænkskala.
CaptureSelect FcXP Affinity Matrix genkender CH3-domænet af alle humane IgG-underklasser (IgG1, 2, 3 og 4), hvilket muliggør oprensning af alle IgG-underklasser og Fc-fusionsproteiner direkte fra komplekse kildematerialer i en robust og effektiv oprensningsproces med fremragende renhed opnået i et enkelt trin.
Funktionerne i FcXP-affinitetsmatrixen omfatter:
- Mild eluering, hvilket gør den velegnet til Fc-fusionsproteiner
- Et-trins rensning fra råmateriale med høj renhed og udbytte
- Humanspecifik, ingen binding til bovine antistoffer
- Fremragende skalerbarhed
- Ikke –afledt af dyr
Fri for animalske komponenter
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter (VHH) skabt af en proprietær teknologi. VHH-affinitetsliganden er et fragment på 12 til 15 kDa, der omfatter de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for alle animalske komponenter (Animal Origin-Free).
Hovedkarakteristika
- Matrix: agarose-baseret, epoxid-aktiveret
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 65± 10μ m
- Ligand:CaptureSelect FcXP affinitetsligand
- Ligandkobling: Epoxidkobling
- Bindingskapacitet: 40-50 g IgG/L harpiks afhængig af flowhastighed, kolonnehøjde og kontakttid
- Elueringsbetingelser: 20 mM citronsyre eller eddikesyre, pH 3 –4
- Søjledimensioner: 0,8 x 2 cm (1 mL), 0,8 x 10 cm (5 mL)
- Flowkarakteristika: 75 150 –cm/t (op til 2 bar)
- Formuleringsbuffer: 20% (v/v) ethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Type | Færdigpakket kolonne |
| Mængde | 1 mL |
| Kolonnetype | MiniChrom |
| Partikelstørrelse | 65± 10μ m |
| Bindende Kapacitet | 40 til 50 g IgG/L harpiks |
| Flowhastighed | 75 til 150 cm/t. (Op til 2 bar) |
| Ligand type | FcXP affinitetsligand |
| Matrix | Agarose-baseret, epoxid-aktiveret |
| Volumen (metrisk) | 1 mL |
| Vis mere |