Beskrivelse
CaptureSelect FcXP Ligand Lækage ELISA er designet til at påvise mulig udvasket ligand af antistoffer eller antistoffragmenter oprenset vha CaptureSelect FcXP Affinitetsmatrix. FcXP-affinitetsliganden er et 13-kD rekombinant protein, udtrykt i gær og kovalent koblet til en kromatografimatrix for høj kemisk stabilitet og lav lækage. Under kromatografiprocessen kan små mængder af affinitetsliganden udvaskes fra kromatografiunderstøtningen og co-eluere med proteinet.
Denne ELISA giver typisk følsomhed og nøjagtig kvantificering af mulig udvasket ligand større end eller lig med 1 ng/ml. De CaptureSelect FcXP Ligand Lækage ELISA kan bruges som et værktøj til at hjælpe med optimal udvikling af rensningsprocesser og i rutinemæssig kvalitetskontrol af in-proces streams samt slutprodukt.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 3 x 0,1 ml, opbevares ved -20 °C. |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Form | Reagensopløsning |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 1 analyse x 96-brønds plade |
| Mål | CaptureSelect FcXP Ligand |
| Type | ELISA Kit |
| Tilstrækkelig til | 1 x 96-brønds plade |