Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ FcXP Affinitetsmatrix
Artikelnummer. 18486488 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
10 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18486488 5 mL
18486398 10 mL
18426448 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18486488 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 1943712005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7675.00 DKK
    7130.00 DKK / 5ml
    Spare 545.00 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ FcXP Affinity Matrix er næste generation CaptureSelect FcXL matrix, specielt designet til højere bindingskapacitet.
CaptureSelect FcXP Affinity Matrix er næste generation CaptureSelect FcXL matrix, specielt designet til højere bindingskapacitet. Selektiviteten forbliver identisk; liganden genkender CH3-domænet af alle humane IgG-underklasser (IgG1, 2, 3 og 4), samtidig med at elueringsegenskaberne for CaptureSelect FcXL Affinity Matrix, men bindingskapaciteten er øget (> 40 g IgG/L).
Funktionerne i denne affinitetsmatrix omfatter:
  • Mild eluering, hvilket gør den velegnet til Fc-fusionsproteiner
  • Human-specifik, ingen binding til bovine antistoffer
  • Fremragende skalerbarhed
  • Ikke-animalsk afledt
CaptureSelect FcXP Affinity Matrix kan bruges til oprensning af IgG- og Fc-fusionsproteiner direkte fra komplekse kildematerialer og muliggør en robust og effektiv oprensningsproces med fremragende renhed opnået i ét trin.
Fri for animalske komponenter
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter (VHH) skabt af en proprietær teknologi. VHH-affinitetsliganden er et fragment på 12 til 15 kDa, der omfatter de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for alle animalske komponenter (Animal Origin-Free).
Hovedkarakteristika:
  • Matrix: agarose-baseret, epoxid aktiveret
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 65± 10μ m
  • Ligand:CaptureSelect FcXP affinitetsligand
  • Ligandkoblingsmetode: epoxidkobling
  • Bindingskapacitet: 40 –50 g IgG/L harpiks afhængig af flowhastighed, kolonnehøjde og kontakttid
  • Elueringsbetingelser: 20 mM citronsyre eller eddikesyre, pH 3 –4, eller 100 mM Tris, 2,0 M MgCl2 , 40 % (v/v) propylenglycol, pH 7
  • Flowkarakteristika: 50 200 –cm/t (op til 2 bar)
  • Formuleringsbuffer: 20% (v/v) ethanol
Tekniske data
Bindende Kapacitet 40 til 50 g IgG/L harpiks
Flowhastighed 50 til 200 cm/t. (Op til 2 bar)
Matrix Agarosebaseret, epoxidaktiveret
Partikelstørrelse 65± 10μ m
Form Harpiksopslæmning
Produktlinje CaptureSelect
Mængde 5 mL
Type Affinitetsmatrix
Ligand type FcXP affinitetsligand