Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Faktor X Ligand Lækage ELISA
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Faktor X-affinitetsliganden er et 13-kD rekombinant protein udtrykt i gær og kovalent koblet til en kromatografimatrix for at give høj kemisk stabilitet og lav lækage. Under kromatografiprocessen kan små mængder af affinitetsliganden udvaskes fra kromatografiunderstøtningen og co-eluere med proteinet. Denne ELISA giver typisk følsomhed og nøjagtig kvantificering af mulig udvasket ligand større end eller lig med 1 ng/ml.
De CaptureSelect Faktor X Ligand Lækage ELISA er designet til at minimere interferens og til at give nøjagtig kvantificering selv i nærvær af proteinet af interesse. Det kan bruges som et værktøj til at hjælpe med optimal udvikling af rensningsprocesser og i rutinemæssig kvalitetskontrol af in-proces streams såvel som slutprodukt.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 3 x 1 ml, opbevares ved -20 °C. |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Form | Reagensopløsning |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 10 assay x 96-brønds plade |
| Mål | CaptureSelect Faktor X Ligand |
| Type | ELISA Kit |
| Tilstrækkelig til | 10 x 96-brønds plader |