Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Faktor X Ligand Lækage ELISA
Shop alle Thermo Scientific produkterDescripción
Faktor X-affinitetsliganden er et 13-kD rekombinant protein udtrykt i gær og kovalent koblet til en kromatografimatrix for at give høj kemisk stabilitet og lav lækage. Under kromatografiprocessen kan små mængder af affinitetsliganden udvaskes fra kromatografiunderstøtningen og co-eluere med proteinet. Denne ELISA giver typisk følsomhed og nøjagtig kvantificering af mulig udvasket ligand større end eller lig med 1 ng/ml.
De CaptureSelect Faktor X Ligand Lækage ELISA er designet til at minimere interferens og til at give nøjagtig kvantificering selv i nærvær af proteinet af interesse. Det kan bruges som et værktøj til at hjælpe med optimal udvikling af rensningsprocesser og i rutinemæssig kvalitetskontrol af in-proces streams såvel som slutprodukt.
Especificaciones
Especificaciones
| Indhold og opbevaring | 3 x 0,1 ml, opbevares ved -20 °C. |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Form | Reagensopløsning |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 1 analyse x 96-brønds plade |
| Mål | CaptureSelect Faktor X Ligand |
| Type | ELISA Kit |
| Tilstrækkelig til | 1 x 96-brønds plade |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.