Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL færdigpakket kolonne
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
CaptureSelect CH1-XL Affinity Matrix er en forbedret version af CaptureSelect IgG-CH1 affinitetsmatrix, med et bredere elueringsområde (pH 3,–0 4,5), øget bindingskapacitet og forbedret stabilitet ved højere pH, tilbydes her i færdigpakket format.
CaptureSelect CH1-XL Affinitetsmatrix genkender CH1-domænet af humane IgG-antistoffer, hvilket muliggør oprensning af alle underklasser (1, 2, 3 og 4) af humane IgG- og Fab-fragmenter, uafhængigt af letkæde-iso-typen og uafhængigt af kildematerialet. På grund af dets unikke selektivitet for CH1-domænet vil der ikke forekomme nogen samoprensning af frie letkæde-kontaminanter. Da der ikke observeres nogen krydsbinding for bovint IgG, kan produktet anvendes til oprensning af IgG'er og antistoffragmenter i nærværelse af føtalt kalveserum.
Affinitetsmatrixen tilbydes i et færdigpakket format og består af 5 x 1 mL eller 1 x 5 mL søjler med konnektorer, der er kompatible med standard kromatografiudstyr.
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C). |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 5 x 1 ml kolonner |
| Type | Færdigpakket kolonne |
| Ligand type | CH1-XL ligand |
| Stationær fase | CH1-XL |