Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL MiniChrom™ Færdigpakket kolonne
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
CaptureSelect CH1-XL MiniChrom™ søjler er designet til bench-scale harpiksscreening, procesudvikling og prøveforberedelse.
Disse færdigpakkede kolonner er klar til at forbinde og har følgende funktioner:
- Dimensioner på 1 mL (0,8 x 2 cm) og 5 mL (0,8 x 10 cm)
- Direkte tilslutning til standard kromatografisystemer
- Pakket med CaptureSelect CH1-XL Affinity Matrix, der tilbyder høj dynamisk bindingskapacitet og høj opløsning over en bred vifte af flowhastigheder
1 mL søjlerne kan bruges til hurtig screening af applikationsgennemførlighed og rensning i laboratorieskala på en bekvem og brugervenlig færdigpakket kolonne. Sengehøjden på 10 cm på 5 mL søjlerne muliggør indledende procesudvikling på bænkskala.
De CaptureSelect CH1-XL Affinitetsmatrix genkender CH1-domænet af humane IgG-antistoffer og muliggør derved oprensning af alle Fab-fragmenter, uafhængigt af letkædetypen (kappa eller lambda) og uden binding af overudtrykte letkæde- og letkædedimerer. Derudover kan det bruges til oprensning af humane IgG'er fra alle fire underklasser (1, 2, 3 og 4).
Funktionerne i denne affinitetsmatrix omfatter:
- Platformtilgang til oprensning af højkvalitets og korrekt sammensatte humane Fab-fragmenter
- Ingen samtidig oprensning af overudtrykte frie lette kæder på grund af selektivitet for CH1-domænet
- Eluering mulig ved pH 4,–0 4,5 med 50 mM acetatbuffer
- Ætsende rensning med op til 50 mM NaOH
- Fremragende skalerbarhed
- Ingen krydsbinding til bovint IgG, derfor er tilstedeværelsen af føtalt bovint serum ikke et problem
Fri for animalske komponenter
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter (VHH) skabt af en proprietær teknologi. VHH-affinitetsliganden er et fragment på 12 til 15 kDa, der omfatter de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for alle animalske komponenter (Animal Origin-Free).
Hovedkarakteristika:
- Matrix: agarose-baseret, epoxid-aktiveret
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 65± 10μ m
- Ligand:CaptureSelect CH1-XL affinitetsligand
- Ligandkoblingsmetode: epoxidkobling
- Bindingskapacitet: >15 mg/ml humant Fab-fragment, afhængig af flowhastighed, søjlehøjde og kontakttid. Bemærk, at humaniserede Fab-fragmenter kan have lavere kapacitet.
- Elueringsbetingelser: 100 mM glycinbuffer, pH 3,0; 50 mM acetatbuffer, pH 4,0 - 4,5
- Søjledimensioner: 1 mL (0,8 x 2 cm) og 5 mL (0,8 x 10 cm)
- Flowkarakteristika: 75 150 –cm/t (op til 2 bar)
- Formuleringsbuffer: 20% (v/v) ethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Kromatografipatron |
| Diameter (metrisk) | 0.8 cm |
| Flowhastighed | 75 til 150 cm/t. (Op til 2 bar) |
| Længde (metrisk) | 2 cm |
| Ligand type | CH1-XL affinitetsligand |
| Partikelstørrelse | 65± 10μ m |
| Mængde | 1 mL |
| Stationær fase | CaptureSelect CH1-XL affinitetsligand |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C). |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Vis mere |