Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL MiniChrom™ Færdigpakket kolonne
Artikelnummer. 18446428 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kolonnekapacitet:
1 mL
5 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kolonnekapacitet
18446428 5 mL
18416478 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18446428 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 5943462005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12385.00 DKK
    11500.00 DKK / 5ml
    Spare 885.00 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL MiniChrom™ søjler er designet til bench-scale harpiksscreening, procesudvikling og prøveforberedelse.
CaptureSelect CH1-XL MiniChrom™ søjler er designet til bench-scale harpiksscreening, procesudvikling og prøveforberedelse.
Disse forudpakkede kolonner er klar til at forbindes og har følgende funktioner:
  • Dimensioner på 1 ml (0,8 x 2 cm) og 5 ml (0,8 x 10 cm)
  • Direkte forbindelse til standard kromatografisystemer
  • Fyldt med CaptureSelect CH1-XL Affinity Matrix, der tilbyder høj dynamisk bindingskapacitet og høj opløsning over et bredt spektrum af flowhastigheder
1 ml kolonnerne kan bruges til hurtige screeninger af anvendelsesgennemførlighed og laboratoriestørrelse rensning på en praktisk og brugervenlig forpakket kolonne. Den 10 cm høje bedhøjde på 5 ml kolonnerne muliggør indledende procesudvikling på bænkskala.
CaptureSelect CH1-XL Affinity Matrix genkender CH1-domænet for humane IgG-antistoffer, hvilket muliggør rensning af alle Fab-fragmenter, uafhængigt af letkædetypen (kappa eller lambda) og uden binding af overudtrykte letkæde- og letkædedimerer. Derudover kan den bruges til oprensning af humane IgG'er fra alle fire underklasser (1, 2, 3 og 4).
Funktioner ved denne affinitetsmatrix omfatter:
  • Platformtilgang til oprensning af høj kvalitet og korrekt sammensatte menneskelige Fab-fragmenter
  • Ingen co-purifikation af overudtrykte frie lette kæder på grund af selektivitet for CH1-domænet
  • Elution mulig ved pH 4,0 – 4,5 med 50 mM acetatbuffer
  • Ætsende rensning med op til 50 mM NaOH
  • Fremragende skalerbarhed
  • Ingen krydsbinding til okse-IgG, derfor er tilstedeværelsen af føtalt bovint serum ikke et problem
Fri for animalske komponenter
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkeltdomæne-antistoffragmenter (VHH), skabt af en proprietær teknologi. VHH-affinitetsliganden er et 12 til 15 kDa-fragment, der består af de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), som udgør antigenbindende domænet, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces fri for animalske komponenter (fri for animalsk oprindelse).
Hovedkarakteristika:
  • Matrix: agarose-baseret, epoxidaktiveret
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 65 μm
  • Ligand: CaptureSelect CH1-XL affinitetsligand
  • Ligandkoblingsmetode: epoxidkobling
  • Bindingskapacitet: >15 mg/ml humant Fab-fragment, afhængigt af flowhastighed, kolonnehøjde og kontakttid. Bemærk, at humaniserede Fab-fragmenter kan have lavere kapaciteter.
  • Elutionsbetingelser: 100 mM glycinbuffer, pH 3,0; 50 mM acetatbuffer, pH 4,0 - 4,5
  • Søjledimensioner: 1 ml (0,8 x 2 cm) og 5 ml (0,8 x 10 cm)
  • Flowegenskaber: 75.150 –cm/t (op til 2 bar)
  • Formuleringsbuffer: 20% (v/v) ethanol
Tekniske data
Flowhastighed 75 til 150 cm/t. (Op til 2 bar)
Porestørrelse Ikke relevant
Stationær fase CaptureSelect CH1-XL affinitetsligand
Kolonnekapacitet 5 mL
Længde (metrisk) 10 cm
Mængde 1 kolonne
Partikelstørrelse 65 μm
Til brug med (udstyr) Kromatografisystemer
Type Affinitetskolonne
Diameter (metrisk) Indvendig 0.8 cm
Indhold og opbevaring Opbevar ved 2°til 8°grader. Beskyt mod lys. Frys ikke.
Bindende Kapacitet >15 mg/ml humant Fab-fragment
Produktlinje CaptureSelect
Ligand type CH1-XL affinitetsligand
Matrix Agarose
Forsendelsestilstand Våd is
Kolonneformat Færdigpakket
Sengevolumen 5 mL