Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL MiniChrom™ Færdigpakket kolonne
Artikelnummer. 18416478 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
5 mL
Artikelnummer. 18416478
Brand: Thermo Scientific™ 5943462001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL MiniChrom™ søjler er designet til bench-scale harpiksscreening, procesudvikling og prøveforberedelse.
CaptureSelect CH1-XL MiniChrom™ søjler er designet til bench-scale harpiksscreening, procesudvikling og prøveforberedelse.
Disse færdigpakkede kolonner er klar til at forbinde og har følgende funktioner:
  • Dimensioner på 1 mL (0,8 x 2 cm) og 5 mL (0,8 x 10 cm)
  • Direkte tilslutning til standard kromatografisystemer
  • Pakket med CaptureSelect CH1-XL Affinity Matrix, der tilbyder høj dynamisk bindingskapacitet og høj opløsning over en bred vifte af flowhastigheder
1 mL søjlerne kan bruges til hurtig screening af applikationsgennemførlighed og rensning i laboratorieskala på en bekvem og brugervenlig færdigpakket kolonne. Sengehøjden på 10 cm på 5 mL søjlerne muliggør indledende procesudvikling på bænkskala.
De CaptureSelect CH1-XL Affinitetsmatrix genkender CH1-domænet af humane IgG-antistoffer og muliggør derved oprensning af alle Fab-fragmenter, uafhængigt af letkædetypen (kappa eller lambda) og uden binding af overudtrykte letkæde- og letkædedimerer. Derudover kan det bruges til oprensning af humane IgG'er fra alle fire underklasser (1, 2, 3 og 4).
Funktionerne i denne affinitetsmatrix omfatter:
  • Platformtilgang til oprensning af højkvalitets og korrekt sammensatte humane Fab-fragmenter
  • Ingen samtidig oprensning af overudtrykte frie lette kæder på grund af selektivitet for CH1-domænet
  • Eluering mulig ved pH 4,–0 4,5 med 50 mM acetatbuffer
  • Ætsende rensning med op til 50 mM NaOH
  • Fremragende skalerbarhed
  • Ingen krydsbinding til bovint IgG, derfor er tilstedeværelsen af føtalt bovint serum ikke et problem
Fri for animalske komponenter
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter (VHH) skabt af en proprietær teknologi. VHH-affinitetsliganden er et fragment på 12 til 15 kDa, der omfatter de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for alle animalske komponenter (Animal Origin-Free).
Hovedkarakteristika:
  • Matrix: agarose-baseret, epoxid-aktiveret
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 65± 10μ m
  • Ligand:CaptureSelect CH1-XL affinitetsligand
  • Ligandkoblingsmetode: epoxidkobling
  • Bindingskapacitet: >15 mg/ml humant Fab-fragment, afhængig af flowhastighed, søjlehøjde og kontakttid. Bemærk, at humaniserede Fab-fragmenter kan have lavere kapacitet.
  • Elueringsbetingelser: 100 mM glycinbuffer, pH 3,0; 50 mM acetatbuffer, pH 4,0 - 4,5
  • Søjledimensioner: 1 mL (0,8 x 2 cm) og 5 mL (0,8 x 10 cm)
  • Flowkarakteristika: 75 150 –cm/t (op til 2 bar)
  • Formuleringsbuffer: 20% (v/v) ethanol
Tekniske data
Kolonneformat Kromatografipatron
Diameter (metrisk) 0.8 cm
Flowhastighed 75 til 150 cm/t. (Op til 2 bar)
Længde (metrisk) 2 cm
Ligand type CH1-XL affinitetsligand
Partikelstørrelse 65± 10μ m
Mængde 1 mL
Stationær fase CaptureSelect CH1-XL affinitetsligand
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C).
Produktlinje CaptureSelect
Bindende Kapacitet >15 mg/ml humant Fab-fragment
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Matrix Agarose-baseret, epoxid-aktiveret
Volumen (metrisk) 1 mL