Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL Magnetiske Agarose Perler
Artikelnummer. 30275933 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30275933 1 mL
18406408 5 mL
30275803 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30275933 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 2883462001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3805.00 DKK
    3590.00 DKK / 1ml
    Spare 215.00 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL Magnetic Agarose Beads er magnetiske affinitetspartikler med høj kapacitet og høj kapacitet til antistofrensning ved hjælp af manuelle eller robotmagnetiske separatorer.
CaptureSelect CH1-XL Magnetic Agarose Beads er magnetiske affinitetspartikler med høj kapacitet og høj kapacitet til antistofrensning ved hjælp af manuelle eller robotmagnetiske separatorer. De CaptureSelect CH1-XL-affinitetsligand genkender CH1-domænet af humant IgG, hvilket muliggør oprensning af alle underklasser (1, 2, 3 og 4) af humane IgG- og Fab-fragmenter, uafhængigt af letkæde-isotypen og kildematerialet. På grund af selektivitet for CH1-domænet vil der ikke forekomme nogen co-oprensning af frie lette kæder. IgG- og Fab-fragmenter kan isoleres direkte fra komplekse kildematerialer i et enkelt trin med høj renhed og udbytte.
Funktioner af CaptureSelect CH1-XL magnetiske agaroseperler inkluderer:
  • Et-trins human IgG-rensning med høj renhed, fra råmateriale
  • Kompatibel med manuelle og automatiserede arbejdsgange (f.eks. Thermo Scientific KingFisher instrumenter)
  • Kort driftstid
  • Mild eluering ved pH 4
  • Ingen prøvefortynding påkrævet under isolering, gentagen prøveindlæsning er mulig
  • Ingen binding til bovine antistoffer, hvilket tillader brug af føtalt bovint serum i prøvematerialet
  • Ikke-dyre-afledt
Fri for animalske komponenter
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter (VHH) skabt af en proprietær teknologi. VHH-affinitetsliganden er et fragment på 12 til 15 kDa, der omfatter de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for alle animalske komponenter (Animal Origin-Free).
Hovedkarakteristika:
  • Matrix: 6% tværbundet magnetiseret agarose
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 25 30–μ m
  • Suspension: 25% gylle
  • Ligand:CaptureSelect CH1-XL affinitetsligand
  • Bindingskapacitet:> 4 mg IgG/ml opslæmning
  • Elueringsbetingelser: 50 mM natriumacetat, pH 4,0/0,1 M glycin, pH 3,0
Tekniske data
Formulering 25% (v/v) slurry i Tris bufferet saltvand med 0,05% Tween 20 og 0,05% natriumazid
Matrix 6% tværbundet magnetiseret agarose
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Forsendelsestilstand Våd is
Partikelstørrelse 25 til 30μ m
Form Harpiksopslæmning
Produktlinje CaptureSelect
Mængde 1 mL
Type Magnetisk affinitetsperle
Ligand type CaptureSelect CH1-XL Affinitetsligand
Tilstrækkelig til Prøveforberedelse
Bindende Kapacitet >4 mg IgG/ml opslæmning