Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL Magnetiske Agarose Perler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
CaptureSelect CH1-XL Magnetic Agarose Beads er magnetiske affinitetspartikler med høj kapacitet og høj kapacitet til antistofrensning ved hjælp af manuelle eller robotmagnetiske separatorer. De CaptureSelect CH1-XL-affinitetsligand genkender CH1-domænet af humant IgG, hvilket muliggør oprensning af alle underklasser (1, 2, 3 og 4) af humane IgG- og Fab-fragmenter, uafhængigt af letkæde-isotypen og kildematerialet. På grund af selektivitet for CH1-domænet vil der ikke forekomme nogen co-oprensning af frie lette kæder. IgG- og Fab-fragmenter kan isoleres direkte fra komplekse kildematerialer i et enkelt trin med høj renhed og udbytte.
Funktioner af CaptureSelect CH1-XL magnetiske agaroseperler inkluderer:
- Et-trins human IgG-rensning med høj renhed, fra råmateriale
- Kompatibel med manuelle og automatiserede arbejdsgange (f.eks. Thermo Scientific KingFisher instrumenter)
- Kort driftstid
- Mild eluering ved pH 4
- Ingen prøvefortynding påkrævet under isolering, gentagen prøveindlæsning er mulig
- Ingen binding til bovine antistoffer, hvilket tillader brug af føtalt bovint serum i prøvematerialet
- Ikke-dyre-afledt
Fri for animalske komponenter
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter (VHH) skabt af en proprietær teknologi. VHH-affinitetsliganden er et fragment på 12 til 15 kDa, der omfatter de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for alle animalske komponenter (Animal Origin-Free).
Hovedkarakteristika:
- Matrix: 6% tværbundet magnetiseret agarose
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 25 30–μ m
- Suspension: 25% gylle
- Ligand:CaptureSelect CH1-XL affinitetsligand
- Bindingskapacitet:> 4 mg IgG/ml opslæmning
- Elueringsbetingelser: 50 mM natriumacetat, pH 4,0/0,1 M glycin, pH 3,0
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Kapacitet | >4 mg IgG/ml opslæmning |
| Matrix | 6% tværbundet magnetiseret agarose |
| Partikelstørrelse | ∼30μ m |
| Form | Harpiksopslæmning |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 50 mL |
| Mål | CH1-domæne af humant IgG |
| Type | Magnetisk agarose perle |
| Ligand type | CH1-XL affinitetsligand |