Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL Ligand Lækage ELISA
Artikelnummer. 18466748 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 Assay
10 Assays
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18466748 1 Assay
18426558 10 Assays
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18466748 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 810346201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8515.00 DKK
    7920.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 595.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL Ligand Lækage ELISA Kit er designet til at detektere mulig udvasket ligand af antistoffer eller antistoffragmenter oprenset vha CaptureSelect CH1-XL Affinitetsmatrix.
CaptureSelect CH1-XL Ligand Lækage ELISA Kit er designet til at detektere mulig udvasket ligand af antistoffer eller antistoffragmenter oprenset vha CaptureSelect CH1-XL Affinitetsmatrix. Liganden, et 14-kD rekombinant protein, er kovalent koblet for høj kemisk stabilitet og lav lækage. Selv når de er kovalent bundet, kan små mængder af affinitetsliganden udvaskes fra kromatografiunderstøtningen og co-eluere med proteinet.
Denne ELISA giver typisk følsomhed og nøjagtig kvantificering af mulig udvasket ligand større end eller lig med 1 ng/ml. De CaptureSelect CH1-XL Ligand Lækage ELISA Kit kan bruges som et værktøj til at hjælpe med udviklingen af en optimal rensningsproces og i rutinemæssig kvalitetskontrol af in-proces streams og slutprodukt.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C).
Detektionsmetode Absorbance at 450 nm
Immunoassay-kitformat Sandwich ELISA Kit
Produktlinje CaptureSelect
Produkttype ELISA Sæt
Prøvetype Ligand Leachate
Målarter Not Applicable
Mængde 1 Assay
Forsendelsestilstand Tøris
Mål CaptureSelect CH1-XL Affinity Ligand
Detektionsgrænse 1 ng/mL
Format Sæt