Beskrivelse
CaptureSelect CH1-XL Affinity Matrix er den forbedrede version af CaptureSelect IgG-CH1 affinitetsmatrix. Specificiteten er den samme, men den har et bredere elueringsområde (pH 3,0-4,5), øget bindingskapacitet og forbedret stabilitet ved højere pH.
CaptureSelect CH1-XL Affinitetsmatrix genkender CH1-domænet af humane IgG-antistoffer, hvilket muliggør oprensning af alle underklasser (1, 2, 3 og 4) af humane IgG- og Fab-fragmenter, uafhængigt af letkæde-isotypen og kildematerialet.
CaptureSelect CH1-XL Affinity Matrix funktioner omfatter:
- Platformtilgang til oprensning af IgG'er og deres Fab-fragmenter direkte fra komplekse kildematerialer i et enkelt trin med høj renhed og udbytte
- Eluering mulig ved pH 4,–0 4,5 med 50 mM acetatbuffer
- Ingen samtidig oprensning af overproduceret fri let kæde på grund af selektivitet for CH1-domænet
- Ingen binding til bovine antistoffer, så tilstedeværelsen af føtalt bovint serum er ikke et problem
- Fremragende skalerbarhed
- Ikke-animalsk afledt
Fri for animalske komponenter
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter (VHH) skabt af en proprietær teknologi. VHH-affinitetsliganden er et fragment på 12 til 15 kDa, der omfatter de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for alle animalske komponenter (Animal Origin-Free).
Hovedkarakteristika:
- Matrix: agarose-baseret, epoxid-aktiveret
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 65± 10μ m
- Ligand:CaptureSelect CH1-XL affinitetsligand
- Ligandkoblingsmetode: epoxidkobling
- Bindingskapacitet: >15 mg/ml humant Fab-fragment afhængig af flowhastighed, søjlehøjde, kontakttid. For humaniserede Fabs kan lavere kapaciteter observeres.
- Elueringsbetingelser: 100 mM glycinbuffer, pH 3,0; 50 mM acetatbuffer, pH 4,0 4,–5
- Flowhastighed: 50 200 –cm/t (op til 2 bar)
- Formuleringsbuffer: 20% (v/v) ethanol
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Kapacitet | >15 mg/mL |
| Flowhastighed | 50 til 200 cm/t. (Op til 2 bar) |
| Matrix | Agarose-baseret, epoxid-aktiveret |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 °C til 8 °C. |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is |
| Partikelstørrelse | 65μ m |
| Form | Agarose perle |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 5 mL |
| Ligand type | CH1-XL affinitetsligand |
| Vis mere |