Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL Affinitetsmatrix
Artikelnummer. 30087566 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
10 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30087566 5 mL
18871651 10 mL
30088228 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30087566 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 1943462005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7675.00 DKK
    7130.00 DKK / 5ml
    Spare 545.00 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL Affinity Matrix er den forbedrede version af CaptureSelect IgG-CH1 affinitetsmatrix.
CaptureSelect CH1-XL Affinity Matrix er den forbedrede version af CaptureSelect IgG-CH1 affinitetsmatrix. Specificiteten er den samme, men den har et bredere elueringsområde (pH 3,0-4,5), øget bindingskapacitet og forbedret stabilitet ved højere pH.
CaptureSelect CH1-XL Affinity Matrix genkender CH1-domænet for humane IgG-antistoffer, hvilket muliggør rensning af alle underklasser (1, 2, 3 og 4) af humane IgG- og Fab-fragmenter, uafhængigt af letkædeisotypen og kildematerialet.
CaptureSelect CH1-XL Affinity Matrix-funktioner inkluderer:
  • Platformtilgang til rensning af IgG'er og deres Fab-fragmenter direkte fra komplekse kildematerialer i ét trin med høj renhed og udbytte
  • Elution mulig ved pH 4,0 – 4,5 med 50 mM acetatbuffer
  • Ingen samrensning af overproduceret fri letkæde på grund af selektivitet for CH1-domænet
  • Ingen binding til bovine antistoffer, så tilstedeværelsen af føtalt bovint serum er ikke et problem
  • Fremragende skalerbarhed
  • Ikke-animalsk afledt
Fri for animalske komponenter
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkeltdomæne-antistoffragmenter (VHH), skabt af en proprietær teknologi. VHH-affinitetsliganden er et 12 til 15 kDa-fragment, der består af de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), som udgør antigenbindende domænet, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces fri for animalske komponenter (fri for animalsk oprindelse).
Hovedkarakteristika:
  • Matrix: agarose-baseret, epoxidaktiveret
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 65 μm
  • Ligand: CaptureSelect CH1-XL affinitetsligand
  • Ligandkoblingsmetode: epoxidkobling
  • Bindingskapacitet: >15 mg/ml humant Fab-fragment afhængigt af flowhastighed, kolonnehøjde, kontakttid. For humaniserede Fabs kan lavere kapaciteter observeres.
  • Elutionsbetingelser: 100 mM glycinbuffer, pH 3,0; 50 mM acetatbuffer, pH 4,0 – 4,5
  • Flowhastighed: 50 – 200 cm/t (op til 2 bar)
  • Formuleringsbuffer: 20% (v/v) ethanol
Tekniske data
Flowhastighed 50 til 200 cm/t. (Op til 2 bar)
Matrix Agarose-baseret, epoxid-aktiveret
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Partikelstørrelse 65μ m
Form Agarose perle
Produktlinje CaptureSelect
Mængde 5 mL
Ligand type CH1-XL affinitetsligand
Stationær fase Anti-IgG-CH1
Bindende Kapacitet >15 mg/mL