Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL Affinitetsmatrix
Artikelnummer. 18871651 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
10 mL
50 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18871651 10 mL
30087566 5 mL
30088228 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18871651 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 1943462010
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CH1-XL Affinity Matrix er den forbedrede version af CaptureSelect IgG-CH1 affinitetsmatrix.
CaptureSelect CH1-XL Affinity Matrix er den forbedrede version af CaptureSelect IgG-CH1 affinitetsmatrix. Specificiteten er den samme, men den har et bredere elueringsområde (pH 3,0-4,5), øget bindingskapacitet og forbedret stabilitet ved højere pH.
CaptureSelect CH1-XL Affinitetsmatrix genkender CH1-domænet af humane IgG-antistoffer, hvilket muliggør oprensning af alle underklasser (1, 2, 3 og 4) af humane IgG- og Fab-fragmenter, uafhængigt af letkæde-isotypen og kildematerialet.
CaptureSelect CH1-XL Affinity Matrix funktioner omfatter:
  • Platformtilgang til oprensning af IgG'er og deres Fab-fragmenter direkte fra komplekse kildematerialer i et enkelt trin med høj renhed og udbytte
  • Eluering mulig ved pH 4,–0 4,5 med 50 mM acetatbuffer
  • Ingen samtidig oprensning af overproduceret fri let kæde på grund af selektivitet for CH1-domænet
  • Ingen binding til bovine antistoffer, så tilstedeværelsen af føtalt bovint serum er ikke et problem
  • Fremragende skalerbarhed
  • Ikke-animalsk afledt
Fri for animalske komponenter
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter (VHH) skabt af en proprietær teknologi. VHH-affinitetsliganden er et fragment på 12 til 15 kDa, der omfatter de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for alle animalske komponenter (Animal Origin-Free).
Hovedkarakteristika:
  • Matrix: agarose-baseret, epoxid-aktiveret
  • Gennemsnitlig partikelstørrelse: 65± 10μ m
  • Ligand:CaptureSelect CH1-XL affinitetsligand
  • Ligandkoblingsmetode: epoxidkobling
  • Bindingskapacitet: >15 mg/ml humant Fab-fragment afhængig af flowhastighed, søjlehøjde, kontakttid. For humaniserede Fabs kan lavere kapaciteter observeres.
  • Elueringsbetingelser: 100 mM glycinbuffer, pH 3,0; 50 mM acetatbuffer, pH 4,0 4,–5
  • Flowhastighed: 50 200 –cm/t (op til 2 bar)
  • Formuleringsbuffer: 20% (v/v) ethanol
Tekniske data
Flowhastighed 50 til 200 cm/t. (Op til 2 bar)
Matrix Agarose-baseret, epoxid-aktiveret
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Partikelstørrelse 65μ m
Form Agarose perle
Produktlinje CaptureSelect
Mængde 10 mL
Ligand type CH1-XL affinitetsligand
Stationær fase Anti-IgG-CH1
Bindende Kapacitet >15 mg/mL