Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ CD81 Magnetiske Agaroseperler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
CaptureSelect CD81 magnetiske agaroseperler er højkapacitets- og højkapacitetsmagnetiske affinitetspartikler til exosomrensning ved brug af manuelle eller robotiske magnetiske separatorer. CaptureSelect CD81-affinitetsliganden genkender tetraspaninproteinet CD81 på overfladen af menneskelige ekstracellulære vesikler (EV'er) som exosomer, hvilket muliggør rensning af CD81-ekspressende exosomer. CD81-ekspressende exosomer kan isoleres direkte fra komplekse kildematerialer i et enkelt trin med høj renhed og udbytte.
Egenskaber ved CaptureSelect CD81 magnetiske agaroseperler inkluderer:
- Éntrins humant CD81-ekspressiv exosomrensning med høj renhed fra rå celleklarificeret supernatant, TFF-koncentrerede cellelysater og blodplasma
- Kompatibel med manuelle og automatiserede arbejdsgange, f.eks. instrumenter KingFisher
- Kort driftstid
- Ingen prøvefortynding kræves under isolering; gentagen prøveindlæsning er mulig
- Relativt mild eluering ved pH 9, hvilket resulterer i effektiv frigivelse af exosomer fra de magnetiske perler.
- Ikke-animalsk afledt
Fri for animalske komponenter
CaptureSelect produkterne indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkeltdomæne-antistoffragmenter (VHH), skabt med en proprietær teknologi. VHH affinitetsliganden er et 12 – 15 kDa fragment, der består af de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), som udgør antigenbindende domænet, effektivt produceret i gær Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces fri for animalske komponenter (fri for animalsk oprindelse).
Hovedkarakteristika
Matrix: 6% tværbundet magnetiseret agarose
Gennemsnitlig partikelstørrelse: 25-30 μm
Affjedring: 25% slurry
Ligand: CaptureSelect CD81 affinitetsligand
Bindingskapacitet: anslået til ≥ 1 x 10EV/ml magnetisk perleslurry
Elutionsbetingelser: 50 mM Tris, 1 M arginin, pH 9
Formuleringsbuffer: Tris-bufferet saltvand, 0,05 %, Tween 20 0,05 % natriumazid
Tekniske data
Tekniske data
| Formulering | 25% (v/v) slurry i Tris bufferet saltvand med 0,05% Tween 20 og 0,05% natriumazid |
| Matrix | 6% tværbundet magnetiseret agarose |
| Indhold og opbevaring | Opbevar ved 2°til 8 °C |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Partikelstørrelse | 25 til 30μ m |
| Form | Harpiksopslæmning |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 1 x 50 mL |
| Type | Magnetisk agarose perle |
| Ligand type | CD81 affinitetsligand |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.