Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-LC-kappa (humant) konjugat
Artikelnummer. 18456438 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100μ g
500μ g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18456438 100μ g
18496808 500μ g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18456438 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 7103272100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4330.00 DKK
    4005.00 DKK / 100µg
    Spare 325.00 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-LC-kappa (Hu) konjugat består af et 13 kDa rekombinant enkelt domæne antistoffragment (VHH affinitetsligand), der specifikt binder til det konstante domæne af humane kappa lette kæder.
CaptureSelect Biotin Anti-LC-kappa (Hu) konjugat består af et 13 kDa rekombinant enkelt domæne antistoffragment (VHH affinitetsligand), der specifikt binder til det konstante domæne af humane kappa lette kæder. Affinitetsliganden er kemisk konjugeret til biotin via en passende spacer, der bibeholder ligandens bindingsreaktivitet, når den anvendes i kombination med streptavidin-baserede konjugater eller streptavidin præ-coatede overflader.
De CaptureSelect Biotin Anti-LC-kappa (Hu) konjugat giver dig mulighed for:
  • Detekter, kvantificer og karakteriser alle humane antistofisotyper og underklasser (for eksempel IgG1 til 4, IgM, IgA, IgD og IgE) og Fab-fragmenter deraf, der indeholder en kappa let kæde; såvel som rekombinante humane Fab-fragmenter og/eller Fab- og Fab2-fragmenter opnået efter papain- eller pepsinfordøjelse
  • Undgå krydsbinding med humane antistoffer, der besidder en let lambda-kæde eller IgG fra kvægkilder som f.eks. FCS
  • Screen antistof-antigen interaktioner —biotin anti-LC-kappa (Hu) danner et stabilt [lav k(diss)] kompleks med for eksempel humane IgG antistoffer gennem bivalent binding
Ansøgninger til CaptureSelect Biotin Anti-LC-kappa (Hu) konjugat omfatter ELISA , Western blot, Gyrolab™ -baserede immunoassays og mærkefri detektionsplatforme, såsom dem, der er baseret på overfladeplasmonresonans (Biacore™ og IBIS-MX96-systemer) og bio-lag interferometri (ForteBio™ Octet™ systemer).
Fri for animalske komponenter
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter (VHH) skabt af en proprietær teknologi. VHH-affinitetsliganden er et fragment på 12 til 15 kDa, der omfatter de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for alle animalske komponenter (Animal Origin-Free).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Biotin Anti-LC-kappa konjugat
Konjugeret Biotin
Mængde 100μ g
Produktlinje CaptureSelect
Mål Kappa lyskæde
Indhold og opbevaring Opbevares ved -5 °C til -30 °C.