Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-IgG3 (humant) konjugat
Artikelnummer. 18436558 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100μ g
500μ g
Artikelnummer. Mængde
18436558 100μ g
18466718 500μ g
2 options
Artikelnummer. 18436558
Brand: Thermo Scientific™ 7103042100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-IgG3 (Hu)-konjugat består af et 13 kDa rekombinant enkeltdomæne-antistoffragment (VHH-affinitetsligand), der specifikt binder til Fc-delen af den humane IgG3-underklasse, højst sandsynligt hængselregionen.
CaptureSelect Biotin Anti-IgG3 (Hu)-konjugat består af et 13 kDa rekombinant enkeltdomæne-antistoffragment (VHH-affinitetsligand), der specifikt binder til Fc-delen af den humane IgG3-underklasse, højst sandsynligt hængselregionen. Affinitetsliganden er kemisk konjugeret til biotin via en passende spacer, der bibeholder ligandens bindingsreaktivitet, når den anvendes i kombination med streptavidin-baserede konjugater eller streptavidin præ-coatede overflader.
De CaptureSelect Biotin Anti-IgG3 (Hu) konjugat giver dig mulighed for at:
  • Detekter, kvantificer og karakteriser humane IgG3-antistoffer
  • Undgå krydsbinding med andre humane IgG-underklasser som IgG1, 2 og 4 og isotyper som IgM og IgA inklusive IgG fra kvægkilder som f.eks. FCS
Ansøgninger til CaptureSelect Biotin Anti-IgG3 (Hu) konjugat omfatter ELISA , Western blot, Gyrolab™ -baserede immunoassays og mærkefri detektionsplatforme, såsom dem, der er baseret på overfladeplasmonresonans (Biacore™ og IBIS-MX96-systemer) og bio-lag interferometri (ForteBio™ Octet™ systemer).
Fri for animalske komponenter
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter (VHH) skabt af en proprietær teknologi. VHH-affinitetsliganden er et fragment på 12 til 15 kDa, der omfatter de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for alle animalske komponenter (Animal Origin-Free).
Tekniske data
Produkttype Biotin Anti-IgG3 konjugat
Konjugeret Biotin og andre haptener
Mængde 100μ g
Produktlinje CaptureSelect
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C).