Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-IgG-Fc (Multi-species) konjugat
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
CaptureSelect Biotin Anti-IgG-Fc (ms)-konjugat består af et 13 kDa rekombinant enkeltdomæne-antistoffragment ( VHH -affinitetsligand), der specifikt binder til Fc-delen af IgG fra flere arter. Affinitetsliganden er kemisk konjugeret til biotin via en passende spacer, der bibeholder ligandens bindingsreaktivitet, når den anvendes i kombination med streptavidin-baserede konjugater eller streptavidin præ-coatede overflader.
De CaptureSelect Biotin Anti-IgG-Fc (ms) konjugat giver dig mulighed for at:
- Detekter, kvantificer og karakteriser IgG-antistoffer fra flere arter (alle underklasser, IgG-specifikke), multi-arts IgG-afledte Fc-fusionsproteiner, rekombinante IgG-antistoffer og totalt IgG i plasma- og/eller serumprøver
- Undgå krydsbinding med andre isotyper, såsom IgA og IgM
Ansøgninger til CaptureSelect Biotin Anti-IgG-Fc (ms) konjugat omfatter ELISA , Western blot, Gyrolab™ -baserede immunoassays og mærkefri detektionsplatforme, såsom dem, der er baseret på overfladeplasmonresonans (Biacore™ og IBIS-MX96-systemer) og bio-lag interferometri (ForteBio™ Octet™ systemer).
Angivelse af animalsk oprindelse
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter ( VH H) skabt af en proprietær teknologi. VHH -affinitetsliganden er et 12 15 kDa fragment, –der omfatter de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for alle animalske komponenter (Animal Origin-Free).
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -5 °C til -30 °C. |
| Form | Væske |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 100μ g |
| Mål | IgG (Fc-region) |
| Type | Konjugeret |
| Etiket eller farvestof | Biotin& Andre Haptens |
| Ligand type | Antistof |