Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-IgG-Fc (humant) konjugat
Artikelnummer. 18456708 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100μ g
500μ g
Artikelnummer. 18456708
Brand: Thermo Scientific™ 7103262100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-IgG-Fc (Hu)-konjugat består af et 13 kDa rekombinant enkeltdomæne-antistoffragment ( VHH -affinitetsligand), der specifikt binder til Fc-delen (CH3-domæne) af alle fire humane IgG-underklasser.
CaptureSelect Biotin Anti-IgG-Fc (Hu)-konjugat består af et 13 kDa rekombinant enkeltdomæne-antistoffragment ( VHH -affinitetsligand), der specifikt binder til Fc-delen (CH3-domæne) af alle fire humane IgG-underklasser. Affinitetsliganden er kemisk konjugeret til biotin via en passende spacer, der bibeholder ligandens bindingsreaktivitet, når den anvendes i kombination med streptavidin-baserede konjugater eller streptavidin præ-coatede overflader.
De CaptureSelect Biotin Anti-IgG-Fc (Hu) konjugat giver dig mulighed for at:
  • Detekter, kvantificer og karakteriser alle humane IgG-antistoffer (underklasse 1 til 4), rekombinante humane IgG-antistoffer, humane IgG-afledte Fc-fusionsproteiner inklusive CH2-deletede (eller muterede) Fc-formater og total IgG i humane plasma- og/eller serumprøver
  • Undgå krydsbinding med andre isotyper, såsom IgA, IgM, IgD og IgE, frie lette kæder eller IgG-antistoffer fra ikke-primatarter (f.eks. kvæg, heste og murine)
Ansøgninger til CaptureSelect Biotin Anti-IgG-Fc (Hu) konjugat omfatter ELISA , Western blot, Gyrolab™ -baserede immunoassays og mærkefri detektionsplatforme, såsom dem, der er baseret på overfladeplasmonresonans (Biacore™ og IBIS-MX96-systemer) og bio-lag interferometri (ForteBio™ Octet™ systemer).
Angivelse af animalsk oprindelse
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter ( VH H) skabt af en proprietær teknologi. VHH -affinitetsliganden er et 12 15 kDa fragment, –der omfatter de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for alle animalske komponenter (Animal Origin-Free).
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved -5 °C til -30 °C.
Form Væske
Produktlinje CaptureSelect
Mængde 100μ g
Mål IgG (Fc-region)
Type Konjugeret
Etiket eller farvestof Biotin& Andre Haptens
Ligand type Antistof