Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-IgG-CH1 konjugat
Artikelnummer. 18446708 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100μ g
500μ g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18446708 100μ g
18406548 500μ g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18446708 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 7103202100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4420.00 DKK
    4005.00 DKK / 100µg
    Spare 415.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-IgG-CH1-konjugat består af et 14 kDa rekombinant enkeltdomæne-antistoffragment ( VHH -affinitetsligand), der specifikt binder til CH1-domænet af alle fire humane IgG-underklasser.
CaptureSelect Biotin Anti-IgG-CH1-konjugat består af et 14 kDa rekombinant enkeltdomæne-antistoffragment ( VHH -affinitetsligand), der specifikt binder til CH1-domænet af alle fire humane IgG-underklasser. Affinitetsliganden er kemisk konjugeret til biotin via en passende spacer, der bibeholder ligandens bindingsreaktivitet, når den anvendes i kombination med streptavidin-baserede konjugater eller streptavidin præ-coatede overflader.
De CaptureSelect Biotin Anti-IgG-CH1 Conjugate giver dig mulighed for
  • Detekter, kvantificer og karakteriser alle humane IgG-antistoffer (underklasse 1 til 4) og Fab-fragmenter deraf, uafhængigt af letkædetype og total IgG i humane plasma- og/eller serumprøver
  • Undgå krydsbinding med andre isotyper, såsom IgA, IgM, IgD og IgE, frie lette kæder eller IgG fra musekilder eller kvægkilder som f.eks. FCS
  • Screen antistof-antigen interaktioner —biotin anti-IgG-CH1 danner et stabilt [lav k(diss)] kompleks med humane IgG antistoffer gennem bivalent binding
Ansøgninger til CaptureSelect Biotin Anti-IgG-CH1 konjugat omfatter ELISA , Western blot, Gyrolab™ -baserede immunoassays og mærkefri detektionsplatforme, såsom dem, der er baseret på overfladeplasmonresonans (Biacore™ og IBIS-MX96-systemer) og bio-lag interferometri (ForteBio™ Octet™ systemer).
Angivelse af animalsk oprindelse
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter ( VH H) skabt af en proprietær teknologi. VHH -affinitetsliganden er et 12 15 kDa fragment, –der omfatter de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for alle animalske komponenter (Animal Origin-Free).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved -5 °C til -30 °C.
Form Væske
Produktlinje CaptureSelect
Mængde 100μ g
Mål IgG-CH1
Type Konjugeret
Etiket eller farvestof Biotin& Andre Haptens
Ligand type Antistof