Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-IgG-CH1 konjugat
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
CaptureSelect Biotin Anti-IgG-CH1-konjugat består af et 14 kDa rekombinant enkeltdomæne-antistoffragment ( VHH -affinitetsligand), der specifikt binder til CH1-domænet af alle fire humane IgG-underklasser. Affinitetsliganden er kemisk konjugeret til biotin via en passende spacer, der bibeholder ligandens bindingsreaktivitet, når den anvendes i kombination med streptavidin-baserede konjugater eller streptavidin præ-coatede overflader.
De CaptureSelect Biotin Anti-IgG-CH1 Conjugate giver dig mulighed for
- Detekter, kvantificer og karakteriser alle humane IgG-antistoffer (underklasse 1 til 4) og Fab-fragmenter deraf, uafhængigt af letkædetype og total IgG i humane plasma- og/eller serumprøver
- Undgå krydsbinding med andre isotyper, såsom IgA, IgM, IgD og IgE, frie lette kæder eller IgG fra musekilder eller kvægkilder som f.eks. FCS
- Screen antistof-antigen interaktioner —biotin anti-IgG-CH1 danner et stabilt [lav k(diss)] kompleks med humane IgG antistoffer gennem bivalent binding
Ansøgninger til CaptureSelect Biotin Anti-IgG-CH1 konjugat omfatter ELISA , Western blot, Gyrolab™ -baserede immunoassays og mærkefri detektionsplatforme, såsom dem, der er baseret på overfladeplasmonresonans (Biacore™ og IBIS-MX96-systemer) og bio-lag interferometri (ForteBio™ Octet™ systemer).
Angivelse af animalsk oprindelse
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter ( VH H) skabt af en proprietær teknologi. VHH -affinitetsliganden er et 12 15 kDa fragment, –der omfatter de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for alle animalske komponenter (Animal Origin-Free).
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -5 °C til -30 °C. |
| Form | Væske |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 500μ g |
| Mål | IgG-CH1 |
| Type | Konjugeret |
| Etiket eller farvestof | Biotin& Andre Haptens |
| Ligand type | Antistof |