Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-HGH konjugat
Artikelnummer. 18426798 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100μ g
500μ g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18426798 100μ g
18496538 500μ g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18426798 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 7103160100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4225.00 DKK
    3905.00 DKK / 100µg
    Spare 320.00 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-hGH-konjugat består af et 13 kDa rekombinant enkeltdomæne-antistoffragment ( VHH -affinitetsligand) med høj affinitet og selektivitet for både rekombinant og naturligt udvundet humant væksthormon (hGH).
CaptureSelect Biotin Anti-hGH-konjugat består af et 13 kDa rekombinant enkeltdomæne-antistoffragment ( VHH -affinitetsligand) med høj affinitet og selektivitet for både rekombinant og naturligt udvundet humant væksthormon (hGH). Affinitetsliganden er kemisk konjugeret til biotin via en passende spacer, der bibeholder ligandens bindingsreaktivitet, når den anvendes i kombination med streptavidin-baserede konjugater eller streptavidin præ-coatede overflader.
De CaptureSelect Biotin Anti-hGH konjugat giver dig mulighed for at:
  • Detekter, kvantificer og karakteriser rekombinant og naturligt udvundet hGH
Ansøgninger til CaptureSelect Biotin Anti-hGH konjugat inkluderer ELISA , Western blot, Gyrolab™ -baserede immunoassays og mærkefri detektionsplatforme, såsom dem, der er baseret på overfladeplasmonresonans (Biacore™ og IBIS-MX96-systemer) og bio-lag interferometri (ForteBio™ Octet™ systemer).
Angivelse af animalsk oprindelse
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter ( VH H) skabt af en proprietær teknologi. VHH -affinitetsliganden er et 12 15 kDa fragment, –der omfatter de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for alle animalske komponenter (Animal Origin-Free).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C).
Form Væske
Produktlinje CaptureSelect
Mængde 100μ g
Type Ligandkonjugater
Etiket eller farvestof Biotin& Andre Haptens
Ligand type Antistof