Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-Gonadotropin konjugat
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
CaptureSelect Biotin-anti-gonadotropinkonjugat består af et 13 kDa rekombinant enkeltdomæne-antistoffragment ( VHH -affinitetsligand), der specifikt binder med høj affinitet og selektivitet til alfa-kæden af humane gonadotropiner. Denne gruppe af humane glykoproteinhormoner omfatter humant choriongonadotropin (HCG), luteiniserende hormon (LH), thyreoidea-stimulerende hormon (TSH) og follikelstimulerende hormon (FSH), som alle har en identisk alfakæde-underenhed.
Affinitetsliganden er kemisk konjugeret til biotin via en passende spacer, der bibeholder ligandens bindingsreaktivitet, når den anvendes i kombination med streptavidin-baserede konjugater eller streptavidin præ-coatede overflader. Dette konjugat giver dig mulighed for at detektere, kvantificere og karakterisere native og rekombinante humane gonadotropiner.
Ansøgninger til CaptureSelect Biotin Anti-Gonadotropin konjugat inkluderer ELISA , immunpræcipitation med streptavidin-koblede DynaBeads, Gyrolab™ -baserede immunoassays og mærkefri detektion ved brug af platforme såsom dem, der er baseret på overfladeplasmonresonans (Biacore™ og IBIS-MX96-systemer) og bio-lag interferometri (ForteBio™ Octet™ systemer).
Angivelse af animalsk oprindelse
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter ( VH H) skabt af en proprietær teknologi. VHH -affinitetsliganden er et 12 15 kDa fragment, –der omfatter de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for alle animalske komponenter (Animal Origin-Free).
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C). |
| Etikettype | Biotin og analoger |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Målarter | ADN |
| Ligand type | Antistof |
| Mængde | 100μ g |