Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-FSH konjugat
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
CaptureSelect Biotin Anti-FSH-konjugat består af et 13 kDa rekombinant enkeltdomæne-antistoffragment ( VHH -affinitetsligand) med høj affinitet og selektivitet for både rekombinant og naturligt udvundet humant follikelstimulerende hormon (FSH) gennem genkendelse af en epitop, der kun er specifik for intakt FSH. Affinitetsliganden er kemisk konjugeret til biotin via en passende spacer, der bibeholder ligandens bindingsreaktivitet, når den anvendes i kombination med streptavidin-baserede konjugater eller streptavidin præ-coatede overflader.
De CaptureSelect Biotin Anti-FSH konjugat giver dig mulighed for at:
- Detekter, kvantificer og karakteriser intakt rekombinant og naturligt fremskaffet humant FSH
- Undgå krydsbinding til dissocieret friα - ellerβ -kæder af humant FSH
Ansøgninger til CaptureSelect Biotin Anti-FSH konjugat inkluderer ELISA , Western blot, Gyrolab™ -baserede immunoassays og mærkefri detektionsplatforme, såsom dem, der er baseret på overfladeplasmonresonans (Biacore™ og IBIS-MX96-systemer) og bio-lag interferometri (ForteBio™ Octet™ systemer).
Angivelse af animalsk oprindelse
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter ( VH H) skabt af en proprietær teknologi. VHH -affinitetsliganden er et 12 15 kDa fragment, –der omfatter de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for alle animalske komponenter (Animal Origin-Free).
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C). |
| Form | Væske |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 100μ g |
| Type | Ligandkonjugater |
| Etiket eller farvestof | Biotin& Andre Haptens |
| Ligand type | Antistof |