Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-FIX konjugat
Artikelnummer. 18476778 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100μ g
500μ g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18476778 100μ g
18426538 500μ g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18476778 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 7103002100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4420.00 DKK
    4005.00 DKK / 100µg
    Spare 415.00 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-FIX-konjugat består af et 13 kDa rekombinant enkeltdomæne-antistoffragment (VHH-affinitetsligand) med høj affinitet og selektivitet for både rekombinant og plasmaafledt human faktor IX (FIX).
CaptureSelect Biotin Anti-FIX-konjugat består af et 13 kDa rekombinant enkeltdomæne-antistoffragment (VHH-affinitetsligand) med høj affinitet og selektivitet for både rekombinant og plasmaafledt human faktor IX (FIX). Affinitetsliganden er kemisk konjugeret til biotin via en passende spacer, der bibeholder ligandens bindingsreaktivitet, når den anvendes i kombination med streptavidin-baserede konjugater eller streptavidin præ-coatede overflader.
De CaptureSelect Biotin Anti-FIX Conjugate giver dig mulighed for at:
  • Detekter, kvantificer og karakteriser rekombinant og plasma-afledt human FIX
Ansøgninger til CaptureSelect Biotin Anti-FIX konjugat inkluderer ELISA , Western blot, Gyrolab™ -baserede immunoassays og mærkefri detektionsplatforme, såsom dem, der er baseret på overfladeplasmonresonans (Biacore™ og IBIS-MX96-systemer) og bio-lag interferometri (ForteBio™ Octet™ systemer).
Fri for animalske komponenter
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter (VHH) skabt af en proprietær teknologi. VHH-affinitetsliganden er et fragment på 12 til 15 kDa, der omfatter de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for alle animalske komponenter (Animal Origin-Free).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Biotin Anti-FIX konjugat
Konjugeret Biotin og andre haptener
Mængde 100μ g
Produktlinje CaptureSelect
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C).