Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-Factor X konjugat
Artikelnummer. 30484857 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100μ g
500 μg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30484857 500 μg
18456398 100μ g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30484857 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 7103702500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14290.00 DKK
    14070.00 DKK / 500µg
    Spare 220.00 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-Factor X-konjugat består af et 13-kDa rekombinant enkelt-domæne anti-Factor X-antistoffragment, der er kemisk konjugeret til biotin via en passende spacer, der bevarer antistoffragmentets bindingsreaktivitet.
CaptureSelect Biotin Anti-Factor X-konjugat består af et 13-kDa rekombinant enkelt-domæne anti-Faktor X-antistoffragment, der er kemisk konjugeret til biotin via en passende spacer, der bevarer antistoffragmentets bindingsreaktivitet, når det anvendes i kombination med streptavidin-baserede konjugater eller streptavidin præ-coatede overflader. Dette konjugat giver dig mulighed for at detektere, kvantificere og karakterisere den menneskelige koagulationsfaktor X og faktor Xa.
Antistoffragmentet binder specifikt til menneskelig Faktor X og dens aktiverede form Faktor Xa fra plasma og rekombinante kilder. Den er meget selektiv for human Faktor X og Xa uden affinitet for andre menneskelige plasmaproteiner. Liganden binder sig på en calciumafhængig måde, så fuld frigivelse af det bundne Faktor X- eller Faktor Xa-molekyle opnås ved tilsætning af kelaterende midler som EDTA. Egnede bindings- og målfrigivelsesbetingelser er listet nedenfor:
  • Bindingsbetingelse: 50 mM Tris, 150 mM NaCl, 5 mM CaCl2 pH 7
  • Udløsningstilstand: 50 mM Tris, 150 mM NaCl, 5 mM EDTA pH 7
Anvendelser af CaptureSelect Biotin Anti-Faktor X konjugeret inkluderer ELISA immunudfældning med streptavidin-koblede Dynabeads, Gyrolab-baserede™ immunoassays og mærkefrie detektionsplatforme såsom dem baseret på overfladeplasmonresonans (Biacore™ og IBIS-MX96-systemer) og bio-lags interferometri (ForteBio™ Octet™ systemer).
Koagulationsfaktor X er en vitamin K-afhængig, leverproduceret serinprotease, der fungerer som det første enzym i koagulationskaskaden, der danner fibrin. Det er et to-kæde glykoprotein med en molekylvægt på cirka 59 kDa. Mens Faktor X normalt cirkulerer i plasmaet som et inaktivt molekyle, er aktiveringen af Faktor X involveret i både de indre og ekstrinsiske koagulationsveje.
Dyreoprindelseserklæring
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkeltdomæne-antistoffragmenter (VHH), skabt med en proprietær teknologi. VHH-affinitetsliganden er et 12 –15 kDa fragment, der består af de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der udgør antigenbindende domænet, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces fri for animalske komponenter (fri for animalsk oprindelse).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 500 μg
Produkttype Konjugeret
Produktlinje CaptureSelect
Indhold og opbevaring Opbevar i fryser (-5 °C til -30 °C).
Forsendelsestilstand Tøris
Etikettype Biotin-analoger &