Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-Factor X konjugat
Artikelnummer. 18456398 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100μ g
500 μg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18456398 100μ g
30484857 500 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18456398 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 7103702100
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Biotin Anti-Factor X-konjugat består af et 13-kDa rekombinant enkelt-domæne anti-Factor X-antistoffragment, der er kemisk konjugeret til biotin via en passende spacer, der bevarer antistoffragmentets bindingsreaktivitet.
CaptureSelect Biotin Anti-Factor X-konjugat består af et 13-kDa rekombinant enkelt-domæne anti-Faktor X-antistoffragment, der er kemisk konjugeret til biotin via en passende spacer, der bevarer antistoffragmentets bindingsreaktivitet, når det anvendes i kombination med streptavidin-baserede konjugater eller streptavidin præ-coatede overflader. Dette konjugat giver dig mulighed for at detektere, kvantificere og karakterisere den menneskelige koagulationsfaktor X og faktor Xa.
Antistoffragmentet binder specifikt til human Faktor X og dens aktiverede form Faktor Xa fra plasma og rekombinante kilder. Det er meget selektivt for human faktor X og Xa uden affinitet for andre humane plasmaproteiner. Liganden binder på en calciumafhængig måde, så fuld frigivelse af det bundne Faktor X- eller Faktor Xa-molekyle opnås ved tilsætning af chelateringsmidler som EDTA. Egnede bindings- og målfrigivelsesbetingelser er angivet nedenfor:
  • Bindingsbetingelse: 50 mM Tris, 150 mM NaCl, 5 mM CaCl 2 pH 7
  • Frigivelsesbetingelser: 50 mM Tris, 150 mM NaCl, 5 mM EDTA pH 7
Ansøgninger til CaptureSelect Biotin Anti-Factor X konjugat inkluderer ELISA immunpræcipitation med streptavidin-koblet Dynabeads , Gyrolab™ -baserede immunoassays og mærkefri detektionsplatforme, såsom dem, der er baseret på overfladeplasmonresonans (Biacore™ og IBIS-MX96-systemer) og bio-lag interferometri (ForteBio™ Octet™ systemer).
Koagulationsfaktor X er en vitamin K-afhængig, leverproduceret serinprotease, der fungerer som det første enzym i koagulationskaskaden til at danne fibrin. Det er et to-kædet glycoprotein med en molekylvægt på ca. 59 kDa. Mens Faktor X normalt cirkulerer i plasmaet som et inaktivt molekyle, er aktiveringen af Faktor X involveret i både de indre og ydre koagulationsveje.
Angivelse af animalsk oprindelse
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter ( VH H) skabt af en proprietær teknologi. VHH -affinitetsliganden er et 12 15 kDa fragment, –der omfatter de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for alle animalske komponenter (Animal Origin-Free).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100μ g
Produkttype Konjugeret
Produktlinje CaptureSelect
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C).
Forsendelsestilstand Tøris
Etikettype Biotin& Analoger