Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ AVB Sepharose HP Lækage ELISA
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
CaptureSelect AVB Sepharose HP Lækage ELISA er designet til at detektere mulig udvasket ligand af adeno-associerede vira (AAV) oprenset ved hjælp af AVB Sepharose HP affinitetsharpiks (Cytiva ). Selv når det er kovalent forbundet, små mængder af AVB Sepharose HP affinitetsligand kan udvaskes fra kromatografiunderstøtningen og co-eluere med viruspartiklerne.
Denne ELISA giver typisk følsomhed og nøjagtig kvantificering af mulig udvasket ligand større end eller lig med 1 ng/ml. De CaptureSelect AVB Sepharose HP Lækage ELISA kan bruges som et værktøj til at hjælpe med optimal udvikling af rensningsprocesser og i rutinemæssig kvalitetskontrol af in-proces streams samt slutprodukt.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -5 °C til -30 °C. |
| Assay | ELISA |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 1 Assay |
| Mål | AVB Sepharose HP Affinitetsligand |
| Type | ELISA Kit |
| Format | Sæt |