Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ Antithrombin III Affinitetsmatrix
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Dette er en af en gruppe af CaptureSelect proteinoprensningsaffinitetsharpikser udviklet til enkel enkelttrinsoprensning af en række humane plasma- og serumproteiner. Dette unikke udvalg af affinitetsoprensningsharpikser kan oprense proteiner eller andre ikke-antistof-biomolekyler fra enten rekombinante eller native kilder med en høj grad af affinitet og specificitet og immobiliseres på en agarosebærer med høj kapacitet.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 °C til 8 °C. |
| Form | Flydende suspension |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 10 mL |
| Type | Bulk harpiks |
| Stationær fase | Anti-antitrombin III |