Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ AAVX Ligand Lækage ELISA Kit
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
CaptureSelect AAVX Ligand Lækage ELISA Kit er et klar-til-brug kit specielt designet til at detektere mulig udvasket ligand til stede i adeno-associerede vira (AAV) oprenset vha. POROS CaptureSelect AAVX Affinity Resin. Selvom liganden er kovalent koblet, er det muligt for liganden at udvaske og co-eluere med det oprensede AAV. Dette fuldt monterede sæt består af en præ-coated anti-AAVX ligand strip plade, buffere og optimale reaktionsløsninger, hvilket muliggør en robust ELISA assay til at måle potentiel ligandlækage.
De vigtigste funktioner:
- Reduceret analysedriftstid på grund af forcoating og forblokering af strimmelpladen
- Hurtig og nem at opsætte analyseprocedure
- Følsom og nøjagtig kvantificering af mulig udvasket ligand større end eller lig med 1 ng/ml
De CaptureSelect AAVX Ligand Lækage ELISA Kit kan bruges som et værktøj til at hjælpe med optimal udvikling af rensningsprocesser og rutinemæssig kvalitetskontrol af in-proces streams såvel som slutprodukt. Sættet er fremstillet på et ISO-certificeret produktionssted og er ISO 9001-certificeret.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •Præ-coated anti-AAVX ligand strip plade • Vask/fortyndingsbuffer (10X) • AAV standard/coating og biotinreagenser • Streptavidin-HRP-konjugatreagens • TMB substrat • Stop løsning Opbevares ved 2 8 –°C. |
| Assay | 96-brønds |
| Detektionsmetode | ELISA |
| Forsendelsestilstand | 2 °C til 8 °C |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 1 sæt |
| Til brug med (applikation) | Påvisning af mulig udvasket ligand |
| Mål | Anti AAVX ligand |
| Type | ELISA Kit |
| Format | 96-brønds plade: 8-brønds strimmelplade, samlet 12 strimler pr. plade |