Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ AAVX Ligand Lækage ELISA
Artikelnummer. p-7180723 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 Assay
10 analyser
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30067389 1 Assay
18476408 10 analyser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30067389 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 810352201
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ AAVX Ligand Lækage ELISA er designet til at påvise mulig udvasket ligand af adeno-associerede vira (AAV) oprenset vha POROS CaptureSelect AAVX Affinitetsmatrix.
CaptureSelect AAVX Ligand Lækage ELISA er designet til at påvise mulig udvasket ligand af adeno-associerede vira (AAV) oprenset vha POROS CaptureSelect AAVX Affinitetsmatrix. Liganden, et 13-kD rekombinant protein, er kovalent koblet for høj kemisk stabilitet og lav lækage. Selv når de er kovalent bundet, kan små mængder af affinitetsliganden udvaskes fra kromatografiunderstøtningen og co-eluere med det oprensede AAV.
Denne ELISA giver typisk følsomhed og nøjagtig kvantificering af mulig udvasket ligand større end eller lig med 1 ng/ml. POROS CaptureSelect AAVX Ligand Lækage ELISA kan bruges som et værktøj til at hjælpe med optimal udvikling af rensningsprocesser og i rutinemæssig kvalitetskontrol af in-proces streams samt slutprodukt.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 3 x 0,1 ml, opbevares ved -5 °C til -30 °C.
Produktlinje CaptureSelect
Mængde 1 Assay
Forsendelsestilstand Tøris