Få mere at vide
Thermo Scientific™ CaptureSelect™ AAT-XL RoboColumn™ Forpakkede kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
CaptureSelect RoboColumn™ er små kromatografisøjler, der bruges til fuldautomatiske og parallelle kromatografiske separationer på robotiserede væskehåndteringsarbejdsstationer.
De CaptureSelect AAT-XL Affinity Matrix i denne RoboColumn er specielt designet til oprensning af naturligt humant alfa-1-antitrypsin (AAT) fra komplekse kilder som plasma/serum og rekombinant humant AAT fra cellekultursupernatanter. Den høje selektivitet og udbytte opnået vha CaptureSelect AAT-XL Affinity Matrix muliggør en robust og effektiv oprensningsproces med fremragende renhed opnået i et enkelt trin.
Funktionerne i denne affinitetsmatrix omfatter:
- Meget selektiv for nativ og rekombinant human AAT
- Høj genvinding og udbytte opnået i et enkelt oprensningstrin
- Mild eluering ved pH 6
- Fremragende skalerbarhed
- Ikke-dyre-afledt
Fri for animalske komponenter
CaptureSelect produkter indeholder affinitetsligander baseret på rekombinante enkelt-domæne antistoffragmenter (VHH) skabt af en proprietær teknologi. VHH-affinitetsliganden er et fragment på 12 til 15 kDa, der omfatter de tre komplementaritetsbestemmende regioner (CDR'er), der danner det antigenbindende domæne, effektivt produceret i gæren Saccharomyces cerevisiae ved en produktionsproces, der er fri for alle animalske komponenter (Animal Origin-Free).
Karakteristika
- Kolonnestørrelse: 200μ L, 1 strimmel, 8 kolonner (8 rækker)
- Søjledimension: 5 mm diameter, 10 mm sengehøjde
- Matrix: agarose-baseret, epoxid-aktiveret
- Gennemsnitlig partikelstørrelse: 65± 10μ m
- Ligand:CaptureSelect AAT-XL affinitetsligand
- Ligandkobling: epoxidkobling
- Bindingskapacitet: 15 mg AAT/ml harpiks afhængig af flowhastighed, kolonnehøjde og kontakttid
- Elueringsbetingelser: 20 mM Tris, 2,0 M MgCl2 , pH 6,0
- Formuleringsbuffer: 20% (v/v) ethanol
- Driftstryk: 2 bar (maksimalt)
- Flowhastighed: 16 150 –cm/t
RoboColumn er et varemærke tilhørende Repligen.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 200μ L |
| Partikelstørrelse | 65± 10μ m |
| Produktlinje | CaptureSelect |
| Mængde | 1 strimmel (8 stykker), 200μ L |
| Format | Robo Kolonne |
| Kolonnetype | Affinitet, færdigpakket |