Få mere at vide
Captopril, TRC
Artikelnummer. 30138124
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138124 100 g
17949619 10 g
18063710 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138124 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC175750100G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62571-86-2
Molekylær formel C9 H15 N O3 S
Molekylvægt (g/mol) 217.29
Synonym L-Proline, 1-(3-mercapto-2-methyl-1-oxopropyl)-, (S)-, 1-[(2S)-3-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl]-L-proline, (-)-1-[(2S)-3-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl]-L-proline, (-)-Captopril, Acediur, Aceplus, Acepress, Acepril, Aceten, Aceten 25, Alopresin, Angiopril, Capoten, Capotril, CaptoHexal, Captolane, Captomax, Capton, Captopril, Captopril GP, Captopril Generis, Captopril Mepha, Captopril ratiopharm, Captoril, Captotec, Cesplon, Dilabar, Facopril, Farcopril, Garranil, Hipertil, Hypopress, L-Captopril, Lopirin, Lopril, Lotensine, Novocaptopril, S-Captopril, SA 333, SQ 14225, Tensiomin, Tensobon, Tensoprel, Zapto
IUPAC navn (2S)-1-[(2S)-2-methyl-3-sulfanylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
SMIL C[C@H](CS)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Captopril
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
Formel vægt 217.0773