Få mere at vide
Captopril, Mikromol™
Beskrivelse
Captopril
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Captopril |
| CAS | 62571-86-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Captopril |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H15 N O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | (S)-1-(3-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl)-L-proline, (-)-1-[(2S)-3-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl]-L-proline, (-)-Captopril, 1-((2S)-3-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl)-L-proline, Acediur, Aceplus, Acepress, Acepril, Alopresin, Angiopril, Capoten, Captolane, Captopril, Captoril, Cesplon, Dilabar, Farcopril, Garranil, Hipertil, Hypopress, L-Captopril, Lopirin, Lopril, Novocaptopril, S-Captopril, SA 333, SQ 14225, Tensiomin, Tensobon, Tensoprel, L-Proline, 1-(3-mercapto-2-methyl-1-oxopropyl)-, (S)-, 1-[(2S)-3-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl]-L-proline, Aceten, Aceten 25, Capotril, CaptoHexal, Captomax, Capton, Captopril GP, Captopril Generis, Captopril Mepha, Captopril ratiopharm, Captotec, Facopril, Lotensine, Zapto |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](CS)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-1-[(2S)-2-methyl-3-sulfanylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Vis mere |