Få mere at vide
Captopril, Mikromol™
Artikelnummer. 18092540
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18092540 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18092540 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0067.000250
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Captopril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Captopril
CAS 62571-86-2
Analyt- eller komponentnavne Captopril
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H15 N O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (S)-1-(3-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl)-L-proline, (-)-1-[(2S)-3-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl]-L-proline, (-)-Captopril, 1-((2S)-3-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl)-L-proline, Acediur, Aceplus, Acepress, Acepril, Alopresin, Angiopril, Capoten, Captolane, Captopril, Captoril, Cesplon, Dilabar, Farcopril, Garranil, Hipertil, Hypopress, L-Captopril, Lopirin, Lopril, Novocaptopril, S-Captopril, SA 333, SQ 14225, Tensiomin, Tensobon, Tensoprel, L-Proline, 1-(3-mercapto-2-methyl-1-oxopropyl)-, (S)-, 1-[(2S)-3-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl]-L-proline, Aceten, Aceten 25, Capotril, CaptoHexal, Captomax, Capton, Captopril GP, Captopril Generis, Captopril Mepha, Captopril ratiopharm, Captotec, Facopril, Lotensine, Zapto
InChI formel InChI=1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
SMIL C[C@H](CS)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O
IUPAC navn (2S)-1-[(2S)-2-methyl-3-sulfanylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 217.29
Mængde 250 mg
Formel vægt 217.0773 g/mol