Få mere at vide
Captopril, LoGiCal
Artikelnummer. 30458127
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458127 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458127 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0067.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Captopril
CAS 62571-86-2
Analyt- eller komponentnavne Captopril
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H15 N O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (S)-1-(3-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl)-L-proline, (-)-1-[(2S)-3-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl]-L-proline, (-)-Captopril, 1-((2S)-3-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl)-L-proline, Acediur, Aceplus, Acepress, Acepril, Alopresin, Angiopril, Capoten, Captolane, Captopril, Captoril, Cesplon, Dilabar, Farcopril, Garranil, Hipertil, Hypopress, L-Captopril, Lopirin, Lopril, Novocaptopril, S-Captopril, SA 333, SQ 14225, Tensiomin, Tensobon, Tensoprel, L-Proline, 1-(3-mercapto-2-methyl-1-oxopropyl)-, (S)-, 1-[(2S)-3-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl]-L-proline, Aceten, Aceten 25, Capotril, CaptoHexal, Captomax, Capton, Captopril GP, Captopril Generis, Captopril Mepha, Captopril ratiopharm, Captotec, Facopril, Lotensine, Zapto
InChI formel InChI=1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL C[C@H](CS)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O
IUPAC navn (2S)-1-[(2S)-2-methyl-3-sulfanylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 217.29
Mængde 10 mg
Formel vægt 217.0773 g/mol