Få mere at vide
Captopril Isopropyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30049161
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049161 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049161 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0067.20
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Captopril Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Captopril Isopropyl Ester
CAS 176036-42-3
Analyt- eller komponentnavne Captopril Isopropyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H21 N O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Captopril Isopropyl Ester, L-Proline, 1-(3-mercapto-2-methyl-1-oxopropyl)-, 1-methylethyl ester, (S)- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C12H21NO3S/c1-8(2)16-12(15)10-5-4-6-13(10)11(14)9(3)7-17/h8-10,17H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+/m1/s1
SMIL CC(C)OC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](C)CS
IUPAC navn propan-2-yl (2S)-1-[(2S)-2-methyl-3-sulfanylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 259.36
Mængde 100 mg
Formel vægt 259.1242 g/mol