Få mere at vide
Captopril Isopropyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Captopril Isopropyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Captopril Isopropyl Ester |
| CAS | 176036-42-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Captopril Isopropyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H21 N O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Captopril Isopropyl Ester, L-Proline, 1-(3-mercapto-2-methyl-1-oxopropyl)-, 1-methylethyl ester, (S)- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21NO3S/c1-8(2)16-12(15)10-5-4-6-13(10)11(14)9(3)7-17/h8-10,17H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](C)CS |
| IUPAC navn | propan-2-yl (2S)-1-[(2S)-2-methyl-3-sulfanylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylate |
| Vis mere |