Få mere at vide
Captopril Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Captopril Ethyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Captopril Ethyl Ester |
| CAS | 86938-12-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Captopril Ethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H19 N O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-[(2S)-3-mercapto-2-methyl-1-oxopropyl]-L-Proline |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO3S/c1-3-15-11(14)9-5-4-6-12(9)10(13)8(2)7-16/h8-9,16H,3-7H2,1-2H3/t8-,9+/m1/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](C)CS |
| IUPAC navn | ethyl (2S)-1-[(2S)-2-methyl-3-sulfanylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylate |
| Vis mere |