Få mere at vide
Captopril Ethyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30049151
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049151 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049151 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0067.03
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Captopril Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Captopril Ethyl Ester
CAS 86938-12-7
Analyt- eller komponentnavne Captopril Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H19 N O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-[(2S)-3-mercapto-2-methyl-1-oxopropyl]-L-Proline
InChI formel InChI=1S/C11H19NO3S/c1-3-15-11(14)9-5-4-6-12(9)10(13)8(2)7-16/h8-9,16H,3-7H2,1-2H3/t8-,9+/m1/s1
SMIL CCOC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](C)CS
IUPAC navn ethyl (2S)-1-[(2S)-2-methyl-3-sulfanylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 245.34
Mængde 100 mg
Formel vægt 245.1086 g/mol