Få mere at vide
Captopril EP Impurity E, Mikromol™
Artikelnummer. 30052567
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052567 25 mg
30049775 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052567 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0067.080025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Captopril EP Impurity E
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S)-1-[2-Methylpropanoyl]-pyrrolidine-2-carboxylic Acid
CAS 23500-15-4
Analyt- eller komponentnavne (2S)-1-[2-Methylpropanoyl]-pyrrolidine-2-carboxylic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H15 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (2S)-1-[2-Methylpropanoyl]-pyrrolidine-2-carboxylic Acid, Captopril Imp. E (EP), Captopril Impurity E
InChI formel InChI=1S/C9H15NO3/c1-6(2)8(11)10-5-3-4-7(10)9(12)13/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,12,13)/t7-/m0/s1
SMIL CC(C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O
IUPAC navn (2S)-1-(2-methylpropanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 185.22
Mængde 25 mg
Formel vægt 185.1052 g/mol