Få mere at vide
Captopril EP Impurity E, Mikromol™
Beskrivelse
Captopril EP Impurity E
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-1-[2-Methylpropanoyl]-pyrrolidine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 23500-15-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2S)-1-[2-Methylpropanoyl]-pyrrolidine-2-carboxylic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H15 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (2S)-1-[2-Methylpropanoyl]-pyrrolidine-2-carboxylic Acid, Captopril Imp. E (EP), Captopril Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO3/c1-6(2)8(11)10-5-3-4-7(10)9(12)13/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,12,13)/t7-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-1-(2-methylpropanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Vis mere |