missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Captopril Disulfide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Captopril Disulfide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28N2O6S2/c1-11(15(21)19-7-3-5-13(19)17(23)24)9-27-28-10-12(2)16(22)20-8-4-6-14(20)18(25)26/h11-14H,3-10H2,1-2H3,(H,23,24)(H,25,26)/t11-,12-,13+,14+/m1/s1 |
| Formel vægt | 432.1389 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?