Få mere at vide
Captopril-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Captopril 2,5,5-d3 |
| CAS | 1356383-38-4 |
| Molekylær formel | C9 D3 H12 N O3 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2S)-1-(3-Marcapto-2-methyl-1-oxopionyl]-L-proline-2,5,5-d3, SQ-14225-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1/i4D2,7D |
| SMIL | [2H]C1([2H])CC[C@]([2H])(N1C(=O)[C@H](C)CS)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2,5,5-trideuterio-1-[(2S)-2-methyl-3-sulfanyl-propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.3 |
| Formel vægt | 220.0961 |