Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Captopril, 98%
Artikelnummer. 10295771 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10295771 1 g Glasflaske 1g
10205781 5 g Glasflaske 5g
10154061 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10295771 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 343700010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62571-86-2 | C9H15NO3S | 217.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62571-86-2
Molekylær formel C9H15NO3S
Molekylvægt (g/mol) 217.28
MDL nummer MFCD00168073
InChI nøgle FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
Synonym captopril, capoten, l-captopril, captopryl, lopirin, cesplon, captolane, tensoprel, acepress, captoril
PubChem CID 44093
ChEBI CHEBI:3380
IUPAC navn (2S)-1-[(2S)-2-methyl-3-sulfanylpropanoyl]pyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL CC(CS)C(=O)N1CCCC1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Captopril
Navn note 98%
Smeltepunkt 103.0°C to 108.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15, 1776
Specifik rotation − 129.50
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,chloroform,methylenech,loride
Formel vægt 217.28
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Captopril
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.