Få mere at vide
Cytiva Capto S™ Impact kromatografimedier
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
Beskrivelse
- Høj bindingskapacitet, > 100 mg MAb/ml medium.
- Effektiv aggregatfjernelse ved høj belastning af monoklonale antistoffer.
- Højopløselig polering baseret på det veletablerede Capto platform.
- Fleksibilitet i designet takket være et stort operationelt vindue af flowhastigheder og lejehøjder for nem optimering og skalering.
- Høj produktivitet, der muliggør omkostningseffektiv fremstilling.
- Forsyningssikkerhed og omfattende reguleringsstøtte.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Capto S ImpAct Chromatography Media |
| Mængde | 25 mL |
| Materiale | Højflydende agarose |
| pH-område | 4 til 12 |
| Partikelstørrelse | 50 μm |
| Matrix | Ionbytningskromatografimedier |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Capto S ImpAct, 25 ml
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Ethanol
- UNKNOWN ACUTE-18% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.